Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cesium nitrate |
| Smältpunkt | 414,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 50 g |
| Förpackning | Glasflaska |
| Densitet | 3.68, 3.6800g/mL |
| Analysprocentintervall | 99.9% |
| Linjär formel | CsNO3 |
| Merck Index | 15,2014 |
| Show More |
Safety and Handling
- Cesium nitrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.