Läs mer
Cesium nitrate, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4407371
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11368937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038617.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cesiumnitratprismor används i infraröd spektroskopi, röntgenfosfor och scintillationsräknare. Det är ett prekursormaterial för syntes av cesiumnitratokuprat och cesiumsalter. Cesiumnitrat dopat på kolbaserad ruteniumkatalysator spelar en viktig roll i syntesen av ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-18-6
Molekylformel CsNO3
Molekylvikt (g/mol) 194.909
MDL-nummer MFCD00010963
InChI-nyckel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC-namn cesium;nitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Cesium nitrate
Smältpunkt 414°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 194.91
Odör Odorless
Brytningsindex 1.55
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline powder
Densitet 3.68
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.