missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cesium Nitrate, 99%+, MilliporeSigma™
Beskrivning
- High purity chemical for analysis in research and laboratory
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium nitrate |
| Smältpunkt | 401°C |
| Färg | Off-white |
| pH | 5.0 to 7.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99%+ |
| MDL-nummer | MFCD00010963 |
| UN-nummer | UN 1451 |
| Löslighetsinformation | 239.5 g/L in Water |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?