Läs mer
Cesiumnitratjoniseringsbuffert: 1 % Cs (från karbonat) i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30003000
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30003000 100 ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30003000 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMCSN1P100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Cesiumnitrat-jonisationsbuffert: 1 % Cs (från karbonat) i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caesium
CAS 7440-46-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Caesium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Cs
Koncentration 1%
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cs
LEDER [Cs]
IUPAC-namn Caesium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 132
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 132,9055 g/mol