Läs mer
Cesiumperklorat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341669
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341669 25 g 25g
11331669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012308.14
Request Bulk or Custom Format
Cesiumperklorat används för långvarig optisk överföring av information med infosäkringar. Det är en modifierare av polymerelektrolyt/luminescerande konjugerade polymerblandade jon-elektroniska ledare. Det har använts som en reaktant för att undersöka metallsalteffekter på morfologin hos kiseldioxidnanomaterial framställda genom polymerisation på hydrogeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-84-7
Molekylformel ClCsO4
Molekylvikt (g/mol) 232.351
MDL-nummer MFCD00010956
InChI-nyckel WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium perchlorate, caesium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, cesium salt, caesiumperchlorat, caesium perchlorate, perchloric acid, cesium salt 1:1, clo4.cs, acmc-20alh8, caesium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 123309
IUPAC-namn cesium;perklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium perchlorate
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1481
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 232.35
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.