Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Cs |
| Koncentration | 1±0.02 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Cs |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 mL |