Läs mer
Cesiumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Cesium |
Förpackning | Flaska |
Fysisk form | Vätska |
Koncentration | 1 g/L |
Typ | Single-component Standard Solution |
Lösningsmedel eller matris | Water |
Kvantitet | 100 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cesiumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering