Läs mer
Cesiumstandard: Cs @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17998439
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998439 500 ml
17909279 50 ml
17959229 250 ml
17927529 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17998439 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPCSN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Cesiumstandard: Cs @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caesium
CAS 7440-46-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Caesium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Cs
Koncentration 1000 μg/ml
Synonym Cs
LEDER [Cs]
IUPAC-namn Caesium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 132
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 132,9055 g/mol