Läs mer
Cesium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Product Code. 10510223 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Unit Size:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10510223 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
10127453 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10510223 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. PLCS22X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 SEK
    1691.13 SEK / 500ml
    Save 203.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cs1000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Chemical Identifiers
CAS 7789-18-6 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel CsNO3
Molekylvikt (g/mol) 194.909
InChI-nyckel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62674
IUPAC-namn cesium;nitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Cesium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCS2-2Y, -2X    10,000    PLCS2-3Y, -3X
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 ug/mL Cesium
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, cesiumfrom cesium nitrate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning