Läs mer
Cesium Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15285916 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15285916 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15285916 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLCS21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Cs1μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Standard
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-46-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Cs
MDL-nummer MFCD00134037
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cs]
IUPAC-namn caesium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 132.91
PubChem CID 5354618
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:30514
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only