Läs mer
Cesiumsulfat, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11306727
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306727 100 g 100g
11396717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010027.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Cesiumsulfat används för att bereda täta vattenlösningar, som finner tillämpning vid isopycnisk centrifugering, speciellt för DNA-rening och återvinning. Det fungerar som en katalysator för svaveldioxidoxidation med vanadin eller vanadinpentoxid. Vidare fungerar det som en metalloxidkatalysatorförstärkare för heterogena processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-54-9
Molekylformel Cs2O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.87
MDL-nummer MFCD00010959
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Cesium sulfate
Smältpunkt 1010 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbas)
Densitet 4.243
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol, aceton, pyridin.
IUPAC-namn dicesium;sulfat
Formel vikt 361.87
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.