Läs mer
Cesiumsulfat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11312508
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312508 25 g 25g
11302508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014559.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Cesiumsulfat används för att bereda täta vattenlösningar, som finner tillämpning vid isopycnisk centrifugering, speciellt för DNA-rening och återvinning. Det fungerar som en katalysator för svaveldioxidoxidation med vanadin eller vanadinpentoxid. Vidare fungerar det som en metalloxidkatalysatorförstärkare för heterogena processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-54-9
Molekylformel Cs2O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.87
MDL-nummer MFCD00010959
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium sulfate
Smältpunkt 1010 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Densitet 4.243
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol och aceton.
IUPAC-namn dicesium(1+)sulfat
Formel vikt 361.87
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.