Läs mer
Cesium Sulfate, ≥99%, Grade I, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120310 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677740 50 g Poly bottle 50g
15667740 250 g Poly bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15677740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer C313650G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Grade I,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-54-9
Molekylformel Cs2O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.87
MDL-nummer MFCD00010959
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC-namn dicaesium(1+) sulfate
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium sulfate
Färg White
pH 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 50 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 361.87g/mol
Procent renhet ≥99%
Förpackning Poly bottle
Densitet 4.243g/mL at 25°C