Läs mer
Cesium sulfate, 99+%, pure
Produktkod. 10401071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10401071 100 g Glasflaska 100g
10722495 10 g Glasflaska 10g
10703031 25 g Glasflaska 25g
10781614 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10401071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218701000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-54-9
Molekylformel Cs2O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.87
MDL-nummer MFCD00010959
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1900.0°C
Kemiskt namn eller material Cesium sulfate
Smältpunkt 1005.0°C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Löslighetsinformation Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
IUPAC-namn dicesium;sulfat
Formel vikt 361.86
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.24
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.