Läs mer
Cesiumsulfat, 99 %
Description
Cesiumsulfat används för att framställa täta vattenlösningar för användning vid isopycnisk centrifugering. Den används som metalloxidkatalysatorförstärkare för heterogena processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cesiumsulfat används för att framställa täta vattenlösningar för användning i isopycnisk centrifugering. Den används som metalloxidkatalysatorförstärkare för heterogena processer.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1820 g/L) vid 20 °
C
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med vatten, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cesium sulfate |
| Smältpunkt | 1 010 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 4.24 |
| Merck Index | 14,2016 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. (1820g/L) vid 20 °C |
| Formel vikt | 361.87 |
| Procent renhet | 99% |
Safety and Handling
- Cesium sulfate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.