Läs mer
Cesium Sulfate, puriss. p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15611920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15611920 50 g Glass Bottle 50g
1 options
Produktkod. 15611920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2101950G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Sulfate
Smältpunkt 1019°C
CAS 10294-54-9
Färg White
pH 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C)
Kvantitet 50 g
Molekylformel Cs2O4S
MDL-nummer MFCD00010959
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
Löslighetsinformation Soluble in water, 0.2g/mL
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dicaesium(1+) sulfate
Molekylvikt (g/mol) 361.87
PubChem CID 25137
Formel vikt 361.87g/mol
Procent renhet ≥99.5% (T)
Kvalitet puriss. p.a.
Förpackning Glass Bottle
Utseende Crystals
Densitet 4.243g/mL at 25°C