Läs mer
Cesium Trifluoroacetate (CsTFA), Cytiva
Produktkod. 10744927 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10744927 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 10744927 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer 17084702
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Effective inhibitor of ribonucleases
  • Can separate RNA and DNA
  • Soluble in ethanol so nucleic acids can be recovered from the gradient by ethanol precipitation
For the separation and purification of nucleic acids, especially RNA, by isopycnic centrifugation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Trifluoroacetate Solution
Densitet 2.0 ± 0.05 g/mL
Synonym CsTFA, aqueous solution
Kvantitet 100 mL