Läs mer
Cesiumtrifluoracetat, TRC
Produktkod. 30351378
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351378 5 g
30360491 500 mg
30353139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30351378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2800135G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21907-50-6
Molekylformel C2O2F3Cs
Molekylvikt (g/mol) 245.92
Synonym Acetic acid, trifluoro-, cesium salt (8CI,9CI)
IUPAC-namn cesium; 2,2,2-trifluoracetat
LEDER [Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Trifluoroacetate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formel vikt 245.8905