Läs mer
Cesiumvolframoxid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11353598
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353598 5 g 5g
11363598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039206.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cesium volframoxid används för att göra transparent isoleringsbeläggning som har den bästa infraröda transparenta barriärfunktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13587-19-4
Molekylformel Cs2O4W
MDL-nummer MFCD00049438
Synonym Cesium tungstate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium tungsten oxide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 513.66
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.