Läs mer
Thermo Scientific™ CETAC™ Autosampler Sample Probes
Produktkod. p-6091775 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Encompass
Inkluderar:
Provprob (0,5 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13211400
Brand: Thermo Scientific™ 942347003991
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Choose a Thermo Scientific™ CETAC™ Sample Probe to suit your matrix and improve elemental analysis results with automated sample introduction with CETAC Autosamplers.
Customized autosampler accessories ensure more efficient, more reliable analysis with your Thermo Scientific™ CETAC™ autosampler and Trace Elemental Analyzers. Choose the appropriate CETAC Autosampler Sample Probe from this comprehensive range.
CETAC Standard Sample Probe
  • 0.5mm id
  • 0.8mm id
CETAC Carbon Fiber Sample Probe
Wider bore sample probe reduces the risk of blockage for aqueous samples that contain particulate matter
  • 0.5mm id
  • 0.8mm id
  • 1.0mm id for aqueous samples
CETAC Stainless Steel Filtered Probe for Oils
Designed especially for use with oil based samples, to ensure large particles are filtered out and avoid the risk of blockage.
Specifikationer
Typ Autosampler Sample Probe
För användning med (utrustning) CETAC Autosampler
Inkluderar Provprob (0,5 mm)
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.