Läs mer
Cetannummer Standard ASTM D 613 (Nominellt värde: 52,6 ), Paragon Scientific™
Produktkod. 16080030
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 16080030
Brand: Paragon Scientific CRMCNGO
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bränsletestning Certifierat referensmaterial för kalibrering och verifiering av laboratorieinstrument som används för att testa petroleum och derivatprodukter för Cetannummer ASTM D613
  • Certifierat referensmaterial för Cetannummer
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad via Round Robin
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1202
Kvantitet 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1LT CRM-CNGO Fuels Testing Certified Reference Material, Cetane Number, Diesel
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Gasoil : fuels, diesel
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.