Läs mer
Cetearyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetearyl Alcohol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3 |
| Formel vikt | 512.5532 |