missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cetirizine 2-Chloro Impurity Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 2702511-37-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-9-5-4-8-18(19)21(17-6-2-1-3-7-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(2-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.81 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?