Läs mer
Cetirizin. 2HCl, 1 mg/ml i acetonitril/vatten: 1/1 (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30458588
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458588 1 ml
1 options
Produktkod. 30458588 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCET1871HC1LAH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Cetirizin. 2HCl, 1 mg/ml i acetonitril/vatten: 1/1 (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Analyt- eller komponentnamn Cetirizine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-[4-[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin-1-yl]etoxy]ättiksyra; Dihydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 461.81
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 460,1087 g/mol