Läs mer
Cetirizin.2HCl, Lipomed
Produktkod. 30461737
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461737 100 mg
1 options
Produktkod. 30461737 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCET1871HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Cetirizin.2HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Analyt- eller komponentnamn Cetirizine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Synonym Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-[4-[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin-1-yl]etoxy]ättiksyra; Dihydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 461.81
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 460,1087 g/mol