Läs mer
Cetirizine 3-Chloro Impurity Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H |
| Formel vikt | 460.1087 |