missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cetirizine Amide Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetirizine Amide Dihydrochloride |
| CAS | 200707-85-3 |
| Molekylformel | C21 H26 Cl N3 O2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamide;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.82 |
| Formel vikt | 459.1247 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?