missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cetirizine Amide Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30365934
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365934 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2910905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cetirizine Amide Dihydrochloride
CAS 200707-85-3
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O2 . 2 Cl H
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26);2*1H
LEDER Cl.Cl.NC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamide;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 460.82
Formel vikt 459.1247
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.