Läs mer
(±)-Cetirizine-d4 (ethoxy-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Cetirizine-d4 (ethoxy-d4) |
| CAS | 1219803-84-5 |
| Molekylformel | C21 D4 H21 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]acetic acid, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy-1,1,2,2-d4]acetic acid, Cetirizine-d4, Cetirizine-D4 (ethoxy-1,1,2,2-D4), (±)-Cetirizine-d4 (ethoxy-d4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H25ClN2O3/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26/h1-9,21 H,10-16H2,(H,25,26)/i14D2,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(OCC(=O)O)C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.9124 |
| Formel vikt | 392.1805 g/mol |
| Visa mer |