Läs mer
Cetirizindihydroklorid, 99+%
Produktkod. 15435749
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435749 25 g 25g
15415749 5 g 5g
15425749 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63549.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 83881-52-1 | C21H27Cl3N2O3 | 461,81 g/mol
Cetirizitindihydroklorid används som histamin H-1-receptorantagonist, antihistamin, piperaziner. Hemmar aktivering av eosinofiler och neutrofiler. Icke-sederande typ histamin H1-receptorantagonist; huvudmetabolit av hydroxyzin. Farmakologisk aktivitet finns främst i (R)-isomeren.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Cetirizitindihydroklorid används som histamin H-1-receptorantagonist, antihistamin, piperaziner. Hemmar aktivering av eosinofiler och neutrofiler. Icke-sederande typ histamin H1-receptorantagonist; huvudmetabolit av hydroxyzin. Farmakologisk aktivitet finns främst i (R)-isomeren.
Löslighet
Löslig i vatten, DMSO, etanol och metanol.
Anteckningar
Håll behållaren ordentligt stängd. Förvara den bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83881-52-1
Molekylformel C21H27Cl3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 461.81
MDL-nummer MFCD00941428
InChI-nyckel PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler
PubChem CID 55182
IUPAC-namn dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cetirizine Dihydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,2022
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, DMSO, etanol och metanol.
Formel vikt 461.82
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning