Läs mer
Cetirizin Dihydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Cetirizitindihydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 83881-52-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cetirizine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin-1-yl]etoxy]ättiksyra; Dihydroklorid |
| Visa mer |