Läs mer
Cetirizine Ethyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Ester of Cetirizine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3 |
| Formel vikt | 416.187 |
| Procent renhet | >95% |