missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cetirizine Methyl Ester Dihydrochloride (>90%), TRC

Produktkod. 30349726
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349726 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC29114250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-48-5
Molekylformel C22 H27 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H27ClN2O3.2ClH/c1-27-21(26)17-28-16-15-24-11-13-25(14-12-24)22(18-5-3-2-4-6-18)19-7-9-20(23)10-8-19;;/h2-10,22H,11-17H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.COC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn methyl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 475.84
Formel vikt 474.1244
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.