missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cetirizine Methyl Ester Dihydrochloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 83881-48-5 |
| Molekylformel | C22 H27 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClN2O3.2ClH/c1-27-21(26)17-28-16-15-24-11-13-25(14-12-24)22(18-5-3-2-4-6-18)19-7-9-20(23)10-8-19;;/h2-10,22H,11-17H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.84 |
| Formel vikt | 474.1244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?