Läs mer
Cetirizine N-Oxide, LoGiCal
Produktkod. 30460638
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460638 10 mg
1 options
Produktkod. 30460638 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0380.13
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetirizine N-Oxide
CAS 1076199-80-8
Analyt- eller komponentnamn Cetirizine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H25 Cl N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethoxy]acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 404.89
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 404.1503 g/mol