Läs mer
Cetirizine N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 17913776
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17913776 100 mg
1 options
Produktkod. 17913776 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0380.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cetirizine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetirizine N-Oxide
CAS 1076199-80-8
Analyt- eller komponentnamn Cetirizine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H25 Cl N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
LEDER OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethoxy]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 404.89
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 404.1503 g/mol