Läs mer
Cetirizine Polyethylene Glycol (PEG) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetirizine Polyethylene Glycol (PEG) Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O4/c24-21-8-6-20(7-9-21)23(19-4-2-1-3-5-19)26-12-10-25(11-13-26)14-16-29-18-22(28)30-17-15-27/h1-9,23,27H,10-18H2 |
| Formel vikt | 432.1816 |