Läs mer
Cetoxime Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetoxime Hydrochloride |
| CAS | 22204-29-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cetoxime Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H17 N3 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanimidamide, N-hydroxy-2-[phenyl(phenylmethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Acetamidoxime, 2-(N-benzylanilino)-, hydrochloride, Acetamidoxime, 2-(N-benzylanilino)-, monohydrochloride, Ethanimidamide, N-hydroxy-2-[phenyl(phenylmethyl)amino]-, monohydrochloride, Cetoxime hydrochloride, Febramine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O.ClH/c16-15(17-19)12-18(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13;/h1-10,19H,11-12H2,(H2,16,17);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.N\C(=N/O)\CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Visa mer |