Läs mer
Cetraxate, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetraxate, Hydrochloride |
| CAS | 27724-96-5 |
| Molekylformel | C17 H23 N O4 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cetraxate HCl - Bio-X TM |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c18-11-13-1-6-14(7-2-13)17(21)22-15-8-3-12(4-9-15)5-10-16(19)20;/h3-4,8-9,13-14H,1-2,5-7,10-11,18H2,(H,19,20);1H/t13-,14-; |
| LEDER | Cl.NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)Oc2ccc(CCC(=O)O)cc2 |
| IUPAC-namn | 3-[4-[4-(aminomethyl)cyclohexanecarbonyl]oxyphenyl]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.83 |
| Formel vikt | 341.1394 |