Läs mer
Thermo Scientific™ Cetrimide-agar (EP,USP,JP,BP)
Beskrivning
Isolera och identifiera Pseudomonas aeruginosa selektivt från olika prover med detta färdiga att använda medium.
Selektivt isolera och identifiera Pseudomonas aeruginosa från en rad prover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Cetrimide-agar (EP,USP,JP,BP). Mediet innehåller magnesiumklorid och kaliumsulfat för förbättrad pigmentproduktion och återvinning av Pseudomonas aeruginosa samtidigt som det kraftigt dämpar Klebsiella, Proteus och Providencia spp. Mediet överensstämmer med European Pharmacopoeia for Microbial Limit Tests 1 .
Cetrimide-agar (EP,USP,JP,BP) är en modifiering av det ursprungliga mediet som beskrivs av Brown och Lowbury 2 för selektiv isolering och differentiering av Pseudomonas aeruginosa från en rad prover.
- Förbättrad pigmentproduktion underlättar identifieringen
- Selektiv: Pseudomonas aeruginos bildar fluorescerande gröna kolonier medan tillväxten av Klebsiella, Proteus och Providencia är starkt undertryckt.
- Överensstämmer med Europeiska farmakopén för mikrobiella gränstester 1 .
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Cetrimide-agar (EP,USP,JP,BP) |
| Formatera | 90 mm plåt |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 18.5g – 20.5g |
| Förpackningstyp | Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag |
| Kvantitet | 10/Pk. |