Läs mer
Scharlab Cetrimide-agar (Eur. Pharm.)
:
Cetrimide-agar; Form: Fast
Beskrivning
- AOAC/EP/ISO/HP/USP
- Fast odlingsmedium för selektiv isolering av Pseudomonas aeruginosa
- Enligt Harmonized Pharmacopoeia Method och 22717 standard.
- Detta medium behöver glycerol (Art.nr: GL00261000)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 22717 Standard |
| Form | Solid |
| Medietyp | Cetrimide agar |
| Produkttyp | Selektivt medium |
| Målorganismklass | Gramnegativa bakterier |
| Formulering | Gelatinpepton 20,00 g/L, Magnesiumklorid 1,40 g/L, Kaliumsulfat 10,00 g/L, Cetyl-N,N,N-Trimetylammoniumbromid 0,30 g/L, Agar 13,60 g/L |
| För användning med (applikation) | Selektiv isolering av Pseudomonas Aeruginosa |
| Inkubationsförhållanden | 30 °C till 35 °C |
| Inkubationstid | 18 till 72 timmar. |
| pH | 7.2± 0,2 |
| Visa mer |