Läs mer
Cetrimid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetrimide |
| CAS | 1119-97-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cetrimide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H38 N . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Visa mer |