Läs mer
Cetrimid, Mikromol™
Produktkod. 17924226
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17924226 250 mg
1 options
Produktkod. 17924226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0876.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cetrimid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetrimide
CAS 1119-97-7
Analyt- eller komponentnamn Cetrimide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H38 N . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(tetradecyl)azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 336.39
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 335,2188 g/mol