Läs mer
Cetrimonium bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16478706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478706 100 mg
1 options
Produktkod. 16478706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1260
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
MedChemExpress Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetrimonium bromide
CAS 57-09-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H42BrN
Kvantitet 100 mg
Synonym CTABCetyltrimethylammonium bromideHexadecyltrimethylammonium bromide
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.55 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 364.45
Formel vikt 364.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder