Läs mer
MedChemExpress Cetrorelix Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.18% |
| CAS | 145672-81-7 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1491.09 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (33.53 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (1.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SB-75 acetate |