Läs mer
Cetuximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
3735.00 SEK - 27280.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Cetuximab |
|---|---|
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Hybridoma |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16417419
|
ACROBiosystems
CEB-Y31-100ug |
100 μg |
3735.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
16427419
|
ACROBiosystems
CEB-Y31-1mg |
1 mg |
27280.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab (Non-Neutralizing)Specifikationer
| Cetuximab | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |