Läs mer
Cetylalkohol,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423250 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423250 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11423250 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210130980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 100g
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Versatile fatty alcohol used as an opacifier, emollient, emulsifier, or thickening agent in cosmetic and industrial applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetyl alcohol
CAS 36653-82-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Molekylformel C16H34O
MDL-nummer MFCD00004760
Kvantitet 100 g
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
InChI-nyckel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn hexadekan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 242.45
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Formel vikt 242.44
Procent renhet ≥90%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Kristallint pulver