Läs mer
Cetyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 46°C to 52°C |
| Densitet | 0.82 g/cm3 at 50°C |
| Kokpunkt | 305°C to 330°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)15OH |
| MDL-nummer | MFCD00004760 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol, Cetyl alcohol |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.44 |
| Kvalitet | Research |