missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cetyl Stearate, TRC

Produktkod. 30358248
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358248 5 g
30356587 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30358248 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2816005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1190-63-2
Molekylformel C34 H68 O2
Molekylvikt (g/mol) 508.9
Synonym Octadecanoic Acid Hexadecyl Ester, Stearic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Stearate, Hexadecyl Octadecanoate, Hexadecyl Stearate, Palmityl Stearate, Wickenol 121, n-Hexadecyl Stearate
IUPAC-namn hexadecyl octadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cetyl Stearate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34(35)36-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Formel vikt 508.5219
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.