Läs mer
Cetyltrimetylammoniumbromid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10203330 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10203330 100 g 100g
10141850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203330 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3962/48
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-09-0
Molekylformel C19H42BrN
Molekylvikt (g/mol) 364.46
MDL-nummer MFCD00011772
InChI-nyckel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn hexadecyltrimetylazaniumbromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Smältpunkt 230 °C
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 364,45 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cetyl trimethylammonium bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.